Learn More
Dihidrato de clorhidrato de terazosina, TRC
Código de producto. 30421458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421458 5 g
30414007 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1050055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70024-40-7
Fórmula molecular C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 459.92
Sinónimo Terazosin Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride Dihydrate, Terazosin Monohydrochloride Dihydrate
Nombre IUPAC [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)piperazin-1-il]-(oxolan-2-il)metanona; dihidrato; clorhidrato
SMILES O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terazosin hydrochloride dihydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.1885