Learn More
Clorhidrato de terazosina dihidrato, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de terazosina dihidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terazosin hydrochloride dihydrate |
| CAS | 70024-40-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Terazosin hydrochloride dihydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Terazosin Hydrochloride Dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2 |
| SMILES | O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4 |
| Nombre IUPAC | [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)piperazin-1-il]-(oxolan-2-il)metanona; dihidrato; clorhidrato |
| Mostrar más |