Learn More
Clorhidrato de terazosina dihidrato, LoGiCal
Código de producto. 30461498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461498 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461498 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0843.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Nombres de analitos o componentes Terazosin hydrochloride dihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Terazosin Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride Dihydrate, Terazosin Monohydrochloride Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
Nombre IUPAC [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)piperazin-1-il]-(oxolan-2-il)metanona; dihidrato; clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 459.92
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 459,1885 g/mol