Learn More
Clorhidrato de terazosina dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15527539 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15527539 1 g 1 g
15537539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15527539 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460860010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70024-40-7
Fórmula molecular ClH·2H2O
Peso molecular (g/mol) 459.92
Clave InChI NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo terazosin hydrochloride dihydrate, magnurol, dysalfa, flotrin, heitrin, hytrine, adecur, deflox, urodie, hytrin
PubChem CID 63016
ChEBI CHEBI:9446
Nombre IUPAC [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)piperazin-1-il]-(oxolan-2-il)metanona; dihidrato; clorhidrato
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4)N)OC.O.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terazosin hydrochloride dihydrate
Punto de fusión 271.0°C to 274.0°C
Pérdida por secado 9% max. (105°C, 3 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.92
Porcentaje de pureza 98%