Learn More
Terazosina EP Impureza M (Prazosina EP Impureza B), Mikromol™
Descripción
Terazosina EP Impureza M (Prazosina EP Impureza B)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| CAS | 31350-27-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Prazosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Imp. B (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. M (EP), Terazosin Imp. M (EP), 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Prazosin Hydrochloride Impurity B, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity M, Prazosin Impurity B, Terazosin Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h1-4,9-10H,5-8H2 |
| SMILES | O=C(N1CCN(CC1)C(=O)c2occc2)c3occc3 |
| Nombre IUPAC | [4-(furan-2-carbonil)piperazin-1-il]-(furan-2-il)metanona |
| Mostrar más |