Learn More
Teprenona, TRC
Código de producto. 30410703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410703 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30410703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1035005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teprenone
CAS 6809-52-5
Fórmula molecular C23 H38 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,9,13,17-Nonadecatetraen-2-one','6,10,14,18-tetramethyl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 6,10,14,18-Tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one (ACI), E 0671, E 36U31, Geranylgeranylacetone, GGA, Selbex, Teprenone
Fórmula InChI InChI=1S/C23H38O/c1-19(2)11-7-12-20(3)13-8-14-21(4)15-9-16-22(5)17-10-18-23(6)24/h11,13,15,17H,7-10,12,14,16,18H2,1-6H3/b20-13+,21-15+,22-17+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CCC(=O)C)\C)\C)\C)C
Nombre IUPAC (5E,9E,13E)-6,10,14,18-tetrametilnonadeca-5,9,13,17-tetraen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 330.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2923