Learn More
Teprenone, MedChemExpress
Código de producto. 16438456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438456 100 mg 100 miligramos
16412216 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0779
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
MedChemExpress Teprenone is an anti-ulcer drug, and works as an inducer of heat shock proteins (HSPs).
Teprenone is an anti-ulcer drug, and works as an inducer of heat shock proteins (HSPs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teprenone
Forma física Liquid
CAS 6809-52-5
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H38O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Geranylgeranylacetone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (302.53 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (151.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=O
Peso molecular (g/mol) 330.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.55
Porcentaje de pureza 98.02%