Learn More
Ácido tepraloxidim-glutárico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317252 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317252 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17245010AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tepraloxydim-glutaric acid
CAS 1798310-47-0
Nombres de analitos o componentes Tepraloxydim-glutaric acid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H16 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O5/c11-9(12)5-8(6-10(13)14)7-1-3-15-4-2-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCOCC1
Nombre IUPAC Ácido 3-(oxan-4-il)pentanodioico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 216.231
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0998 g/mol