Learn More
TEPP, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O-TEPP |
| CAS | 107-49-3 |
| Fórmula molecular | C8 H20 O7 P2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Diphosphoric acid','P,P,P',P'-tetraethyl ester, Diphosphoric acid','tetraethyl ester (9CI), Pyrophosphoric acid','tetraethyl ester (8CI), Bis-O,O-diethylphosphoric anhydride, Bladan, Ethyl pyrophosphate (Et4P2O7), Killex, NSC 14707, NSC 646213, Nifos, Pyrodust, TEP, TEP (phosphate), TEPP, Tetraethyl diphosphate, Tetraethyl pyrophosphate, Tetrastigmine, Vapotone, O,O-TEPP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | dietoxifosforilo dietilo fosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 290.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.0684 |