Learn More
TEPP-46, MedChemExpress
Código de producto. 16493577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493577 50 mg 50 miligramos
16487558 10 mg 10 miligramos
16487496 100 mg 100 miligramos
16450038 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18657
MedChemExpress TEPP-46 (ML-265) is a potent and selective pyruvate kinase M2 (PKM2) activator with an AC50 of 92 nM, showing little or no effect on PKM1, PKL and PKR.
TEPP-46 (ML-265) is a potent and selective pyruvate kinase M2 (PKM2) activator with an AC50 of 92 nM, showing little or no effect on PKM1, PKL and PKR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TEPP-46
CAS 1221186-53-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N4O2S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo ML-265
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)C2=C3SC(S(C)=O)=C2)=C3C=NN1CC4=CC=CC(N)=C4
Peso molecular (g/mol) 372.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.46
Porcentaje de pureza 95.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease