Learn More
TEPP 1000 μg/mL en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314264 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314264 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010341HE
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-TEPP
CAS 107-49-3
Nombres de analitos o componentes O,O-TEPP
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H20 O7 P2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo TEPP
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC
Nombre IUPAC dietoxifosforilo dietilo fosfato
Solvent or Matrix n-Hexane
Peso molecular (g/mol) 290.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0684 g/mol