Learn More
Tepoxalin, TRC
Código de producto. 30136041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136041 100 mg 100 miligramos
18090950 10 mg 10 miligramos
18093340 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT103250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103475-41-8
Fórmula molecular C20 H20 Cl N3 O3
Peso molecular (g/mol) 385.84
Sinónimo 5-(4-Chlorophenyl)-N-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)-N-methyl-1H-pyrazole-3-propanamide, ORF 20485, RWJ 20485, Tepoxalin, Zubrin
Nombre IUPAC 3-[5-(4-clorofenil)-1-(4-metoxifenil)pirazol-3-il]-N-hidroxi-N-metilpropanamida
SMILES COc1ccc(cc1)n2nc(CCC(=O)N(C)O)cc2c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tepoxalin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20ClN3O3/c1-23(26)20(25)12-7-16-13-19(14-3-5-15(21)6-4-14)24(22-16)17-8-10-18(27-2)11-9-17/h3-6,8-11,13,26H,7,12H2,1-2H3
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1193