Learn More
Tepilamide fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16495206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495206 100 mg 100 miligramos
16494278 10 mg 10 miligramos
16417007 5 mg 5 miligramos
16400617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109105
MedChemExpress Tepilamide fumarate (XP-23829) is an oral fumaric acid ester, acts as a prodrug of monomethyl fumarate, and is used in the research of moderate to severe chronic plaque psoriasis.
Tepilamide fumarate (XP-23829) is an oral fumaric acid ester, acts as a prodrug of monomethyl fumarate, and is used in the research of moderate to severe chronic plaque psoriasis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tepilamide fumarate
CAS 1208229-58-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H17NO5
Cantidad 100 mg
Sinónimo XP-23829
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (513.85 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (205.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC(N(CC)CC)=O)/C=C/C(OC)=O
Peso molecular (g/mol) 243.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.26
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation