Learn More
Solución tampón modelo TEP 7 pH 7, WTW™
Descripción
- Tampones de pH de WTW precisos y trazables al PTB/NIST en un tamaño a granel de 1 litro con tampón estándar de recipiente dosificador incorporado
- Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
- Uso económico
- Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
- Todas las soluciones tampón técnicas modernas son trazables por la PTB (Agencia Técnica Física del Gobierno) o NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.)
- Tienen una precisión de ± 0,03 de pH
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 7 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 1000 ml |
| Envase | Frasco |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |