Learn More
Solución tampón modelo TEP 4 pH 4, WTW™
Código de producto. 10472941
1000 ml, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 LT
Con una precisión de ±0,03 de pH, estos tampones de pH de WTW son precisos y trazables al PTB/NIST en un tamaño a granel de 1 litro con tampón estándar de recipiente de dosificación incorporado.
  • Tampones de pH de WTW: precisos y trazables al PTB/NIST en tamaño a granel de 250 ml –
  • Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
  • Uso económico
  • Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
  • Las soluciones tampón técnicas para pH 4,01 están disponibles en prácticos frascos de 250 ml
  • Todas las soluciones tampón técnicas modernas son trazables por la PTB (Agencia Técnica Física del Gobierno) o NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 4
Forma física Líquida
Cantidad 1000 ml
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST
Título del producto
Solución tampón modelo TEP 4 pH 4, WTW™ >