Learn More
Tenuifolina, TRC
Código de producto. 17927714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927714 10 mg 10 miligramos
17919834 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17927714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01970010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20183-47-5
Fórmula molecular C36 H56 O12
Peso molecular (g/mol) 680.82
Sinónimo Olean-12-ene-23,28-dioic acid, 3-(β-D-glucopyranosyloxy)-2,27-dihydroxy-, (2β,3β,4α)-, Olean-12-ene-23,28-dioic acid, 3β-(β-D-glucopyranosyloxy)-2β,27-dihydroxy- (8CI), Glucopyranoside, 2β,3β,27-trihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid-3, β-D- (8CI), (2β,3β,4α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2,27-dihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid, Presenegenin-3-O-glucoside, Tenuifolin, Tenuifoline, 3β-(β-D-glucopyranosyloxy)-2β,27-dihydroxy-olean-12-ene-23,28-dioic Acid, β-D-2β,3β,27-Trihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid-3-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,4aR,6aR,6aR,8aS,12aS,14aR,14bR)-2-hidroxi-6b-(hidroximetil)-4,6a,11,14b-pentametil-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahidropiceno-4,8a-ácido dicarboxílico
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(CO)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenuifolin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H56O12/c1-31(2)10-11-35(30(45)46)12-13-36(17-38)18(19(35)14-31)6-7-22-32(3)15-20(39)27(34(5,29(43)44)23(32)8-9-33(22,36)4)48-28-26(42)25(41)24(40)21(16-37)47-28/h6,19-28,37-42H,7-17H2,1-5H3,(H,43,44)(H,45,46)/t19-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,28-,32+,33+,34-,35-,36-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.3772