Learn More
Ácido tenazónico (>90%), TRC
Código de producto. 30010380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010380 25 mg 25 miligramos
18093520 5 mg 5 miligramos
17979739 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01962525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-88-8
Fórmula molecular C10 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 197.23
Sinónimo 2H-Pyrrol-2-one, 3-acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-(1-methylpropyl)-, [S-(R*,R*)]-, 3-Pyrrolin-2-one, 3-acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-, L- (8CI), Tenuazonic acid (6CI), (5S)-3-Acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-[(1S)-1-methylpropyl]-2H-pyrrol-2-one, AAC-toxin, L-Tenuazonic acid
Nombre IUPAC (2S)-4-acetil-2-[(2S)-butan-2-il]-3-hidroxi-1,2-dihidropirrul-5-uno
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)C(=C1O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenuazonic acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3/c1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8/h5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14)/t5-,8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1052