Learn More
Cole-Parmer™ Tensiómetro, aparato de tensión superficial capilar
Código de producto. 15248438 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tubo capilar de vidrio borosilicatado de 250 mm, tapón de caucho y cilindro exterior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15248438 Tubo capilar de vidrio borosilicatado de 250 mm, tapón de caucho y cilindro exterior cada uno
1 options
Código de producto. 15248438 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5978090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Determine rápida y fácilmente la tensión de la superficie en función de la altura del líquido en el tubo capilar
  • Tubo capilar de vidrio de borosilicato transparente y fácil de leer
  • Incluye tubo capilar de vidrio con tapón de caucho en el cilindro exterior
  • El aparato está compuesto por un tubo capilar de vidrio borosilicatado de 250 mm grabado (graduado de 0 a 10 cm en divisiones de 1 mm) y un tubo exterior.
  • El tubo capilar se coloca en el centro del tubo exterior mediante un tapón de caucho.
  • El tubo exterior aloja una perilla de pipeta para expulsar el aire.
Especificaciones
Tipo de producto Tensiómetro, aparato de tensión superficial capilar
Incluye Tubo capilar de vidrio borosilicatado de 250 mm, tapón de caucho y cilindro exterior