Learn More
Tenoxicam, TRC
Artikelnummer. 30422866
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Packungsgröße:
50 miligramos
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
30422866 50 mg 50 miligramos
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30422866 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01950050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H11 N3 O4 S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide','4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-','1,1-dioxide (9CI','ACI), Alganex, Dolmen, Epicotil, Liman, Mobiflex, Oxamen-L, Rexalgan, Ro 12-0068
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-piridin-2-iltieno[2,3-e]tiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 337.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0191
Porcentaje de pureza >95