Learn More
4-Hidroxi-2-metil-N-(2-piridil)-2H-tieno[2,3-e]-1,2-tiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455495 25 g 25 g
15435495 1 g 1 g
15445495 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60837.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 59804-37-4 | C13H11N3O4S2 | 337.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59804-37-4
Fórmula molecular C13H11N3O4S2
Peso molecular (g/mol) 337.37
Número MDL MFCD00083502
Clave InChI WZWYJBNHTWCXIM-RAXLEYEMSA-N
Sinónimo tenoxicam, mobiflex, tilcotil, tenoxicamum, liman, tenoxicamum inn-latin, apo-tenoxicam, novo-tenoxicam, tilcotil tn, unii-z1r9n0a399
PubChem CID 54677971
ChEBI CHEBI:32192
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-piridin-2-iltieno[2,3-e]tiazina-3-carboxamida
SMILES CN1\C(=C(/O)NC2=CC=CC=N2)C(=O)C2=C(C=CS2)S1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 97%