Learn More
tenoxicam, Mikromol™
Código de producto. 18073460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18073460 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18073460 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0247.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tenoxicam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Nombres de analitos o componentes Tenoxicam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H11 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-piridin-2-iltieno[2,3-e]tiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 337.37
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337,0191 g/mol