Learn More
Tenoxicam, LoGiCal
Código de producto. 30458535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458535 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458535 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0247.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Nombres de analitos o componentes Tenoxicam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H11 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-piridin-2-iltieno[2,3-e]tiazina-3-carboxamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 337.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337,0191 g/mol