Learn More
Clorhidrato de Tenovin 6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenovin 6 hydrochloride |
| CAS | 1011557-82-6 |
| Fórmula molecular | C25 H34 N4 O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[[[4-[[5-(Dimethylamino)-1-oxopentyl]amino]phenyl]amino]thioxomethyl]-4-(1,1-dimethylethyl)-benzamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34N4O2S/c1-25(2,3)19-11-9-18(10-12-19)23(31)28-24(32)27-21-15-13-20(14-16-21)26-22(30)8-6-7-17-29(4)5/h9-16H,6-8,17H2,1-5H3,(H,26,30)(H2,27,28,31,32) |
| SMILES | CN(C)CCCCC(=O)Nc1ccc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butil-N-[[4-[5-(dimetilamino)pentanoilamino]fenil]carbamotioil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 454.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.2402 |