Learn More
Tenovin 1, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenovin 1 |
| CAS | 380315-80-0 |
| Fórmula molecular | C20H23N3O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[[[4-(Acetylamino)phenyl]amino]thioxomethyl]-4-(1,1-dimethylethyl)benzamide, N-((4-Acetamidophenyl)carbamothioyl)-4-(tert-butyl)benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N3O2S/c1-13(24)21-16-9-11-17(12-10-16)22-19(26)23-18(25)14-5-7-15(8-6-14)20(2,3)4/h5-12H,1-4H3,(H,21,24)(H2,22,23,25,26) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(4-acetamidofenil)carbamotioil]-4-terc-butilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 369.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1511 |