Learn More
Tenovin-1, MedChemExpress
Descripción
Tenovin-1, a p53 activator, protects p53 from MDM2-mediated degradation. Tenovin-1 acts through inhibition of the protein-deacetylating activities of SirT1 and SirT2. Tenovin-1 is also a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenovin-1 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 380315-80-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H23N3O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (270.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC(NC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2 |
| Mostrar más |