Learn More
Tenofovir, TRC
Código de producto. 30005506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005506 100 mg 100 miligramos
17930545 5 mg 5 miligramos
17971795 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT018500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147127-20-6
Fórmula molecular C9 H14 N5 O4 P
Peso molecular (g/mol) 287.21
Sinónimo Tenofovir, Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]- (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, (R)-, P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid, (R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine, ([[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy]methyl)phosphonic acid, GS 1275, GS 1278, PMPA, TDF, Tenefovir, [(2R)-1-(6-Aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid
Nombre IUPAC [(2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]ácido oximetilfosfónico
SMILES C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0783
Porcentaje de pureza >95%