Learn More
Éster de tenofovir-O-((R)-9-(2-hidroxipropil)adenina)-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (((2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl)phosphonic Acid Mono((2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl) Ester |
| CAS | 1878175-77-9 |
| Fórmula molecular | C17H23N10O4P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonic Acid Mono[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl] Ester, Mono[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethyl] Ester P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23N10O4P/c1-10(3-26-7-24-12-14(18)20-5-22-16(12)26)30-9-32(28,29)31-11(2)4-27-8-25-13-15(19)21-6-23-17(13)27/h5-8,10-11H,3-4,9H2,1-2H3,(H,28,29)(H2,18,20,22)(H2,19,21,23)/t10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O[C@H](C)Cn3cnc4c(N)ncnc34 |
| Nombre IUPAC | Ácido [(2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oxi-[[(2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oximetil]fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 462.4 |