Learn More
Tenofovir Monohidrato, TRC
Código de producto. 30428103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428103 250 mg 250 miligramos
30423369 100 mg -
30410296 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT185533250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206184-49-8
Fórmula molecular C9 H14 N5 O4 P . H2 O
Peso molecular (g/mol) 305.23
Sinónimo Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, hydrate (1:1), Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, monohydrate (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, monohydrate, (R)-, Tenofovir monohydrate, P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid monohydrate, (R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine monohydrate, ([[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy]methyl)phosphonic acid monohydrate
Nombre IUPAC [(2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]ácido oximetilfosfónico; hidratar
SMILES O.C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir Monohydrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N5O4P.H2O/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17);1H2/t6-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.0889