Learn More
Tenofovir, Mikromol™
Código de producto. 30052180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052180 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052180 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1329.190025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tenofovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir
CAS 147127-20-6
Nombres de analitos o componentes Tenofovir
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H14 N5 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [[(1R)-2(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1
SMILES C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido [(2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oximetilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 287.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0783 g/mol