Learn More
Tenofovir, MedChemExpress
Código de producto. 16446356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446356 100 mg 100 miligramos
16445908 10 mg 10 miligramos
16432057 50 mg 50 miligramos
16418547 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13910
MedChemExpress Tenofovir (GS 1278) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B (HBV).
Tenofovir (GS 1278) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B (HBV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir
CAS 147127-20-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14N5O4P
Cantidad 100 mg
Sinónimo GS 1278 PMPA
Información de solubilidad H2O : 2 mg/mL (6.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Peso molecular (g/mol) 287.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.21
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus