Learn More
Carbamato de isopropilo de tenofovir, TRC
Código de producto. 30426203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426203 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30426203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0185351MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir Isopropyl Carbamate
CAS 1391053-20-5
Fórmula molecular C13H20N5O6P
Cantidad 1 mg
Sinónimo [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N5O6P/c1-8(2)24-13(19)17-11-10-12(15-5-14-11)18(6-16-10)4-9(3)23-7-25(20,21)22/h5-6,8-9H,4,7H2,1-3H3,(H2,20,21,22)(H,14,15,17,19)/t9-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido [(2R)-1-[6-(propan-2-iloxicarbonilamino)purin-9-il]propan-2-il]oximetilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 373.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1151