Learn More
Tenofovir hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16455908
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16455908 10 mg 10 miligramos
16442057 50 mg 50 miligramos
16428547 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16455908 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13910A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir hydrate
CAS 206184-49-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H16N5O5P
Cantidad 10 mg
Sinónimo GS 1278 hydratePMPA hydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM)
SMILES C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O
Peso molecular (g/mol) 305.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus