Learn More
Tenofovir hydrate, MedChemExpress
Descripción
Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenofovir hydrate |
| CAS | 206184-49-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H16N5O5P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GS 1278 hydratePMPA hydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM) |
| SMILES | C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O |
| Peso molecular (g/mol) | 305.23 |
| Mostrar más |