Learn More
Tenofovir Disoproxil, MedChemExpress
Código de producto. 16486326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486326 100 mg 100 miligramos
16481706 500 mg 500 miligramos
16461106 200 mg 200 miligramos
16452007 50 mg 50 miligramos
16445858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13782A
MedChemExpress Tenofovir Disoproxil (Bis(POC)-PMPA) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir Disoproxil (Bis(POC)-PMPA) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir Disoproxil
Forma física Solid
CAS 201341-05-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H30N5O10P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Bis(POC)-PMPA GS 4331
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (73.16 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)OCOP(OCOC(OC(C)C)=O)(CO[C@H](C)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)=O
Peso molecular (g/mol) 519.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.44
Porcentaje de pureza 99.84%