Learn More
Fumarato de disoproxilo de tenofovir, Mikromol™
Código de producto. 17964326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17964326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17964326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1329.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fumarato de disoproxilo de tenofovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir Disoproxil Fumarate
CAS 202138-50-9
Nombres de analitos o componentes Tenofovir Disoproxil Fumarate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H30 N5 O10 P . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tenofovir Disoproxil Fumarate, 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), (R)-5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1), GS 4331-05, PMPA Prodrug, Tenfovir disoproxil fumarate, Tenofovir DF, Tenofovir disoproxil fumarate, Virea, Viread, BPPF
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oximetil-(propan-2-iloxicarboniloximetoxi)fosforil]oximetil propan-2-il carbonato;(E)-but-2-enedioico
Peso molecular (g/mol) 635.51
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 635,184 g/mol