Learn More
Tenofovir Disoproxil fumarate, MedChemExpress
Description
Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tenofovir Disoproxil fumarate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 202138-50-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H34N5O14P |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Tenofovir DFBis(POC)-PMPA fumarateGS 4331 fumarate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (78.68 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (26.23 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Show More |