Learn More
Tenofovir disoproxilo dímero, TRC
Código de producto. 30011113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011113 50 mg 50 miligramos
30004418 25 mg 25 miligramos
17981265 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01851550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1093279-76-5
Fórmula molecular C39 H60 N10 O20 P2
Peso molecular (g/mol) 1050.9
Sinónimo 2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, 5-[[(1R)-2-[6-[[[[9-[(2R)-2,11-dimethyl-5-[[[(1-methylethoxy)carbonyl]oxy]methoxy]-5-oxido-9-oxo-3,6,8,10-tetraoxa-5-phosphadodec-1-yl]-9H-purin-6-yl]amino]methyl]amino]-9H-purin-9-yl]-1-methylethoxy]methyl]-, 1,9-bis(1-methylethyl) ester, 5-oxide, Tenofovir Disoproxil Dimer
Nombre IUPAC [[(2R)-1-[6- 9-[(2R)-2-[bis(propan-2-iloxicarboniloximetoxi)fosforilmetoxi]propil]purina-6-il]amino]metilamino]purina-9-il]propan-2-il]oximetil-(propan-2-iloxicarboniloximetoxi)fosforilo]oximetil propano-2-il carbonato
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(NCNc3ncnc4c3ncn4C[C@@H](C)OCP(=O)(OCOC(=O)OC(C)C)OCOC(=O)OC(C)C)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir Disoproxil Dimer
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H60N10O20P2/c1-24(2)66-36(50)56-18-62-70(54,63-19-57-37(51)67-25(3)4)22-60-28(9)11-48-16-46-30-32(42-14-44-34(30)48)40-13-41-33-31-35(45-15-43-33)49(17-47-31)12-29(10)61-23-71(55,64-20-58-38(52)68-26(5)6)65-21-59-39(53)69-27(7)8/h14-17,24-29H,11-13,18-23H2,1-10H3,(H,40,42,44)(H,41,43,45)/t28-,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1050.3461