Learn More
Sal de trietilamina de difosfato de tenofovir (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenofovir diphosphate triethylamine salt |
| CAS | 2122333-63-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H16 N5 O10 P3 . C6 H15 N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Diphosphoric Acid Triethylamine Salt ','Anhydride with [[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Triethylamine Salt, PMPApp Triethylamine Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N5O10P3.C6H15N/c1-6(2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14)22-5-25(15,16)23-27(20,21)24-26(17,18)19;1-4-7(5-2)6-3/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,15,16)(H,20,21)(H2,10,11,12)(H2,17,18,19);4-6H2,1-3H3/t6-;/m1./s1 |
| SMILES | CCN(CC)CC.C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido [(1R)-2-(6-aminopurin-9-il)-1-metil-etoxi]metil-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxi-fosfínico; x-trietilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 447.17 |
| Mostrar más |