Learn More
Tenofovir dibenzilxi carbamato isopropílico, TRC
Código de producto. 30426391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426391 25 mg
30412818 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01854525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391052-09-7
Fórmula molecular C27H32N5O6P
Peso molecular (g/mol) 553.55
Sinónimo [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Dibenzyl Ester
Nombre IUPAC Propan-2-il N-[9-[(2R)-2-[bis(fenilmetoxi)fosforilmetoxi]propil]purina-6-il-carbamato
SMILES CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir Dibenzyloxy Isopropyl Carbamate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H32N5O6P/c1-20(2)38-27(33)31-25-24-26(29-17-28-25)32(18-30-24)14-21(3)35-19-39(34,36-15-22-10-6-4-7-11-22)37-16-23-12-8-5-9-13-23/h4-13,17-18,20-21H,14-16,19H2,1-3H3,(H,28,29,31,33)/t21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.209