Learn More
Tenofovir Alafenamida, TRC
Código de producto. 30012234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012234 100 mg 100 miligramos
30009244 25 mg 25 miligramos
30004441 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT018555100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 379270-37-8
Fórmula molecular C21 H29 N6 O5 P
Peso molecular (g/mol) 476.47
Sinónimo N-[(S)-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, GS 7340, Tenofovir Alafenamide
Nombre IUPAC propan-2-il (2S)-2- (2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]oximetil-fenoxifosforil]amino
SMILES CC(C)OC(=O)[C@H](C)N[P@@](=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)Oc3ccccc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Tenofovir Alafenamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16+,33-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.1937
Porcentaje de pureza >95%