Learn More
Tenofovir alafenamide hemifumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16498967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498967 5 mg 5 miligramos
16412497 50 mg 50 miligramos
16406686 100 mg 100 miligramos
16406388 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15232B
MedChemExpress Tenofovir alafenamide hemifumarate (GS-7340 hemifumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Tenofovir alafenamide hemifumarate (GS-7340 hemifumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir alafenamide hemifumarate
CAS 1392275-56-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H29N6O5P.1/2 C4H4O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo GS-7340 hemifumarate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (37.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)/C=C/C(O)=O.NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O.[0.5]
Peso molecular (g/mol) 534.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.5
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus