Learn More
Tenofovir Alafenamida Fumarato, TRC
Código de producto. 30133410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133410 25 mg 25 miligramos
30136331 500 mg 500 miligramos
30012130 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77938025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 379270-38-9
Fórmula molecular C21 H29 N6 O5 P . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 592.5381
Sinónimo N-[(S)-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester (2E)-2-butenedioate (1:1), GS 7340 Fumarate
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; propan-2-il (2S)-2- (2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]oximetil-fenoxifosforil]amino
SMILES CC(C)OC(=O)[C@H](C)N[P@@](=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)Oc3ccccc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir Alafenamide Fumarate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29N6O5P.C4H4O4/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t15-,16+,33-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.2047
Porcentaje de pureza >95%