Learn More
Tenofovir Alafenamida (100 mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenofovir Alafenamide |
| CAS | 379270-37-8 |
| Fórmula molecular | C21 H29 N6 O5 P |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | N-[(S)-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, GS 7340, Tenofovir Alafenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16+,33-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)[C@H](C)N[P@@](=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)Oc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | propan-2-il (2S)-2- (2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]oximetil-fenoxifosforil]amino |
| Peso molecular (g/mol) | 476.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.1937 |
| Mostrar más |