Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenofovir |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287,21 |
| Forma física | Polvo |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | ≥ 97,5 % (HPLC) |
| Clave InChI | SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N |
| SMILES | C[C@H](CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)OCP(O)(O)=O |
| Nombre IUPAC | ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 287.22 |