Learn More
Tocris Bioscience™ Tenofovir
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18065612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18065612 10 mg 10 miligramos
18034322 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065612 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3666/10
Reverse transcriptase inhibitor
Tenofovir is a selectively inhibits HIV reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase). Prevents cytotoxicity in SIV-infected C-8166 cells in vitro (IC50 = 1.5 μM). Antiviral agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 147127-20-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular (R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
Tipo de producto Tenofovir
Pureza 99%
Peso molecular M.W. (Observed): 287.21
Inhibidores Tenofovir
Para uso exclusivo en investigación