Learn More
Tocris Bioscience™ Tenofovir
Descripción
Tenofovir is a selectively inhibits HIV reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase). Prevents cytotoxicity in SIV-infected C-8166 cells in vitro (IC50 = 1.5 μM). Antiviral agent.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 147127-20-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | (R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid |
| Tipo de producto | Tenofovir |
| Pureza | 99% |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 287.21 |
| Inhibidores | Tenofovir |
Para uso exclusivo en investigación