Learn More
Hidrato de calcio de tenivastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenivastatin calcium hydrate |
| CAS | 530112-57-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C25 H39 O6 . 1/2 Ca . x H2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Tenivastatin calcium, Tenivastatin calcium monohydrate, Calcium (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl}-3,5-dihydroxyheptanoate (1:2) monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40O6.Ca.H2O/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);;1H2/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;;/m0../s1 |
| SMILES | CCC(C)(C)C(O[C@@H]1[C@@]2([H])C(C=C[C@@H]([C@@H]2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C)=C[C@@H](C1)C)=O.CCC(C)(C)C(O[C@@H]3[C@@]4([H])C(C=C[C@@H]([C@@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C)=C[C@@H](C3)C)=O.[Ca+2].O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R,5R)-7-((1S,2S,6R,8S,8aR)-8-((2,2-dimetilbutanoil)oxi)-2,6-dimetil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il)-3,5-dihidroxiheptanoico, sal de calcio hidratada |
| Peso molecular (g/mol) | 965.3 |
| Mostrar más |