Learn More
Thermo Scientific Chemicals Teniposida
Código de producto. 17231282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17231282 250 mg 250 miligramos
17221282 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231282 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466852500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29767-20-2 | C32H32O13S, C32H32O13S | 656.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29767-20-2
Fórmula molecular C32H32O13S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teniposida
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble.
Punto de fusión 242,0°C a 246,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 656,66
compliance-icons
Nombre del producto
  • Teniposide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Teniposide