Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Teniposida |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad acuo. solución: Insoluble. |
| Punto de fusión | 242,0°C a 246,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 656,66 |
| Clave InChI | NRUKOCRGYNPUPR-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C1C2C(COC2=O)C(OC2OC3COC(OC3C(O)C2O)C2=CC=CS2)C2=CC3=C(OCO3)C=C12 |
| Nombre IUPAC | 16-{[7,8-dihydroxy-2-(thiophen-2-yl)-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one |
| Peso molecular (g/mol) | 656.66 |