Learn More
Tenidap, Tocris Bioscience™
Descripción
NSAID that preferentially inhibits COX-1 (IC50 values are < 0.03, 1.2 and > 30 μM for COX-1, COX-2 and 5-lipoxygenase respectively). Inhibits formation of pro-inflammatory arachidonic acid metabolites in isolated human peripheral polymorphonuclear leukocytes. Opener of inward rectifying hKir2.3 channel (EC50 = 402 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tenidap |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.75 |
| Porcentaje de pureza | >99% |